Få mere at vide
Deutsch Neumann™ De Flip™ Sikkerhedspipettefyldere
Artikelnummer. 10436511
Skift visning
Farve:
Grøn
Rød
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
10436511 Grøn
10473194 Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10436511 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 4710021
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reducerer risikoen for pipettering ved håndtering af giftige, ætsende, bakterieforurenede eller ildelugtende væsker. Deutsch Neumann™ De Flip™ Safety Pipette Fillers er fremstillet af naturgummi.
  • Kun to driftspunkter
  • Evakuer via den nye automatiske ventil
  • Fås i en række farver
  • Enhåndsdesign er den enkleste sikkerhedspipettefylder, der findes
  • Mulighed for at rengøre indersiden af pæren ved at fjerne patenteret ventil og skylle ud
Specifica
Farve Grøn
Materiale Naturgummi
Type 'Flip' sikkerhedspipettefyld
Mængde 1 hver
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.