Få mere at vide
BRAND™ Naturgummi pipettefylder
Artikelnummer. 10363341 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 mL
100 mL
Model-:
Flip
Standard
Universel
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
10363341 100 mL Universel Hver
10221601 10 mL Standard Hver
10110671 100 mL Flip Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10363341 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 25315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 DKK
    133.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.42 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 100% naturgummi. BRAND™ Naturgummipipetfylder eliminerer mundpipettering og håndtering af farligt materiale. Fås i universal-, standard- eller flip-model med 2- eller 3-ventils muligheder.
  • Fremstillet af 100% naturgummi.
  • Eliminerer mundpipettering og håndtering af farligt materiale.
  • Fås i universal-, standard- eller flip-model med 2- eller 3-ventils muligheder
  • 2-ventil flip model muliggør enhåndsbetjening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ventil A: Udluft, Ventil S: Fyldning, Ventil E: Levering
Materiale Naturgummi
Model- Universel
Volumen (metrisk) 100 mL
Til brug med (applikation) Påfyldning af pipetter op til 100mL
Inkluderer 3 ventiler
Mængde 1 hver