Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturgummi Et-huls propper
Artikelnummer. 11557592 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Top:
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
28,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 11557592
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til laboratorieformål.
  • Fremstillet af naturgummi
  • Rød i farven
  • Indeholder et hul
Tekniske data
Diameter (metrisk) hul 3mm
Til brug med (applikation) Til laboratoriebrug
Hårdhed 46/55 IRHD
Længde (metrisk) 20 mm
Mængde 20/Pk.
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 8 mm
Diameter (metrisk) Top 10,5 mm
Materiale Naturgummi
Produkttype Tilspidset prop (1 hul)