Få mere at vide
- Home
- Products
- Propper og lukninger
- Propper
- Fisherbrand™ Naturgummi Et-huls propper
Fisherbrand™ Naturgummi Et-huls propper
Product Code. 11547602 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) bund:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Top:
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
28,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116,5 mm
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
27 product options available for selection
| Product Code. | Diameter (metrisk) bund | Diameter (metrisk) Top | Unit Size |
|---|---|---|---|
| 11547602 | 23 mm | 26,5 mm | Pakke med 20 |
| 11577592 | 10 mm | 12,5 mm | Pakke med 20 |
| 11587592 | 11 mm | 14 mm | Pakke med 20 |
| 11517602 | 17 mm | 20,3 mm | Pakke med 20 |
| 11527602 | 19 mm | 22,5 mm | Pakke med 20 |
| 11507602 | 15 mm | 18 mm | Pakke med 20 |
| 11567622 | 105 mm | 116,5 mm | Hver |
| 11537602 | 21 mm | 24,5 mm | Pakke med 20 |
| 11557602 | 25 mm | 28,5 mm | Pakke med 20 |
| 11567602 | 27 mm | 31 mm | Pakke med 10 |
| 11577602 | 29 mm | 33 mm | Pakke med 10 |
| 11587602 | 31 mm | 36 mm | Pakke med 10 |
| 11547612 | 43 mm | 49 mm | Pakke med 5 |
| 11597602 | 33 mm | 38,5 mm | Pakke med 10 |
| 11567612 | 49 mm | 55 mm | Pakke med 5 |
| 11527612 | 39 mm | 44,5 mm | Pakke med 10 |
| 11587612 | 57 mm | 64 mm | Pakke med 2 |
| 11527592 | 5 mm | 7 mm | Pakke med 50 |
| 11597612 | 62 mm | 69 mm | Pakke med 2 |
| 11507622 | 67 mm | 74 mm | Pakke med 2 |
| 11517622 | 71 mm | 78 mm | Hver |
| 11527622 | 75 mm | 85 mm | Hver |
| 11547592 | 7 mm | 9 mm | Pakke med 20 |
| 11557592 | 8 mm | 10,5 mm | Pakke med 20 |
| 11547622 | 92 mm | 102 mm | Hver |
| 10410893 | 9 mm | 11,5 mm | Pakke med 20 |
| 11567592 | 9 mm | 11,5 mm | Pakke med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Product Code.
11547602
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
156.56 DKK
107.62 DKK / Pakke med 20
Spare 48.94 DKK
31% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
96.86 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
Specifications
| Diameter (metrisk) hul | 5mm |
| Til brug med (applikation) | Til laboratoriebrug |
| Hårdhed | 46/55 IRHD |
| Længde (metrisk) | 28 mm |
| Mængde | 20/Pk. |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 23 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 26,5 mm |
| Materiale | Naturgummi |
| Produkttype | Tilspidset prop (1 hul) |