Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturgummi Et-huls propper
Artikelnummer. 11527602 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Top:
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
28,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Diameter (metrisk) Top Pakningsstørrelse
11527602 19 mm 22,5 mm Pakke med 20
11577592 10 mm 12,5 mm Pakke med 20
11587592 11 mm 14 mm Pakke med 20
11517602 17 mm 20,3 mm Pakke med 20
11507602 15 mm 18 mm Pakke med 20
11567622 105 mm 116,5 mm Hver
11547602 23 mm 26,5 mm Pakke med 20
11537602 21 mm 24,5 mm Pakke med 20
11557602 25 mm 28,5 mm Pakke med 20
11567602 27 mm 31 mm Pakke med 10
11577602 29 mm 33 mm Pakke med 10
11587602 31 mm 36 mm Pakke med 10
11547612 43 mm 49 mm Pakke med 5
11597602 33 mm 38,5 mm Pakke med 10
11567612 49 mm 55 mm Pakke med 5
11527612 39 mm 44,5 mm Pakke med 10
11587612 57 mm 64 mm Pakke med 2
11527592 5 mm 7 mm Pakke med 50
11597612 62 mm 69 mm Pakke med 2
11507622 67 mm 74 mm Pakke med 2
11517622 71 mm 78 mm Hver
11527622 75 mm 85 mm Hver
11547592 7 mm 9 mm Pakke med 20
11557592 8 mm 10,5 mm Pakke med 20
11547622 92 mm 102 mm Hver
10410893 9 mm 11,5 mm Pakke med 20
11567592 9 mm 11,5 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 11527602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.48 DKK
    76.38 DKK / Pakke med 20
    Spare 44.10 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til laboratorieformål.
  • Fremstillet af naturgummi
  • Rød i farven
  • Indeholder et hul
Tekniske data
Diameter (metrisk) hul 5mm
Til brug med (applikation) Til laboratoriebrug
Hårdhed 46/55 IRHD
Længde (metrisk) 28 mm
Mængde 20/Pk.
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 19 mm
Diameter (metrisk) Top 22,5 mm
Materiale Naturgummi
Produkttype Tilspidset prop (1 hul)