Få mere at vide
Ansell Edmont™ Profil™ Plus 87-850 Series Yellow Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Specially treated to reduce the risk of allergy
- Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance
- 100% cotton flocklining - soft, comfortable and absorbent
- Ideal for janitorial use and handling in wet conditions
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN420:2003A1:2009, EN374: 2003,EN388: 2003 |
| Belægningsmateriale | Natural Rubber Latex |
| Farve | Yellow |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Rubber Latex |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Produkttype | Gloves |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.55 mm |
| Til brug med (applikation) | General handling in wet conditions |
| Vis mere |