Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber GSR Semi-Vacuum Tubing
Artikelnummer. 11744016
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
7 mm
Pakningsstørrelse:
25m
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11744016 7 mm 25m
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11744016 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 710100
Antal Pris
1 1385.00 DKK / 25m
6 1277.94 DKK / 25m
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Use this tubing for a variety of industrial, construction and chemical applications. Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber GSR Semi-Vacuum Tubing provides an ideal combination of chemical resistance and pump life.
  • Very good elasticity and flexibility
  • Good resistance to abrasion
  • Meets FDA requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA compliant, food WCR
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Materiale Natural Rubber
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 4 mm
Til brug med (applikation) Handle many industrial applications
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Farve Red
Fleksibilitet Flexible
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70°C