Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gummiballon med slangetilslutning
Beskrivelse
- Til roterende adaptere
- Velegnet til blanding eller opsamling og korttidsopbevaring af gasser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Naturgummi |
| Type | Ballon |
| Til brug med (udstyr) | Til rotationsfordampere |