Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturligt rødt medium gummirør
Artikelnummer. 11507053 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11507053 10 m 10m
1 options
Artikelnummer. 11507053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.41 DKK
    423.81 DKK / 10m
    Spare 232.60 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i flowledninger til væsker og gasser i forskellige hydrauliske, pneumatiske processer.
  • Højere modstandsdygtighed end de fleste andre polymerer
  • Temperaturområde: -40 °C til 70 °C
  • Let og fleksibel, til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer
  • Tung væg anbefales til vakuumbrug
  • Ikke egnet til brug med petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 6.3 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Til brug med (applikation) Til transferringvæsker, gasser og fortyndede syrer
Farve Rød