Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturlig polypropylen krukker med lige sider uden låg
Artikelnummer. 16174627 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
120 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16174627 120 mL
1 options
Artikelnummer. 16174627
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Design med bred mund er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
  • Krukker af naturligt polypropylen er gennemsigtige og holdbare.
  • Krukker er ideelle til opbevaring og indsamling af prøver og laboratorieartikler.
  • Bred hals og lige sider gør det nemt at genvinde indholdet.
  • Polypropylen giver større tolerance over for høje temperaturer end HDPE og bedre kontaktklarhed.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 51 mm
Til brug med (applikation) Store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Materiale Polypropylen
Mængde 432
Lukningsfarve N/A
Halsfinish 58-400
Klarhed Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 68 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 52 mm