Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturlig polypropylen krukker med lige sider med hvid polypropylen uforet låg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterDescription
- Krukker af naturligt polypropylen er gennemsigtige og holdbare.
- Krukker er ideelle til opbevaring og indsamling af prøver og laboratorieartikler.
- Bred hals og lige sider gør det nemt at genvinde indholdet.
- Polypropylen giver større tolerance over for høje temperaturer end HDPE og bedre kontaktklarhed
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 51 mm |
| Til brug med (applikation) | Store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold |
| Inkluderer | Kasket |
| Højde (metrisk) med lukning | 71 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 36 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Show More |