Få mere at vide
Socorex™ Naturlig polypropylen pipettespidser
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Polypropylen
- Mulighed for mikropipette og makropipettespids
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 12.32cm |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Makro |
| Til brug med (udstyr) | Socorex Acura 5mL |
| Materiale | Polypropylen |