Få mere at vide
Cole-Parmer™ Naturlig polypropylen gel påfyldningstips
Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1020
Beskrivelse
- 1 til 200 μL
- 5 stativer med 204 tips
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 6.985cm |
| Til brug med (applikation) | Til DNA-sekventering eller ladning af elektroforesegeler |
| Tip stil | Gel påfyldning |
| Til brug med (udstyr) | Sartorius Biohit Proline, Costar, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Jencons Sealpette, Oxford, Oxford Benchmate, Gilson Pipetman, Socorex, Titertek Digital |
| Materiale | Polypropylen |