Få mere at vide
Ark Plas Products™ Natural Polypropylene Commercial Grade Threaded Straight Connectors
Artikelnummer. 11791976
Skift visning
Trådstørrelse:
1/4-18 UNF hangevind
1/4-28 NPT hangevind
1/8-27 NPT hangevind
Port størrelse:
1/4 tomme Barb
3/16 tommer Barb
5/32 tommer Barb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse Port størrelse unitSize
11791976 1/4-18 UNF hangevind 3/16 tommer Barb Pakke med 25
11781966 1/4-28 NPT hangevind 1/4 tomme Barb Pakke med 25
11731966 1/8-27 NPT hangevind 5/32 tommer Barb Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11791976 Leverandør Ark Plas Products™ Leverandørnr. CGA56PR0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Polypropylene Commercial Grade Threaded Straight Connectors are designed as a low cost alternative with high end performance.
  • Economic and reliable
  • Up to 125 psi without clamp
  • Contain recycled runner material
  • Available in Natural Nylon or Natural Polypropylene
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Polypropylene
Emballagemængde 25 Pack
Port størrelse 3/16 tommer Barb
Trådstørrelse 1/4-18 UNF hangevind
Form Straight
Farve Natural
Produkttype Threaded Straight Connector