Få mere at vide
Masterflex™ Naturlig polypropylen med modhager NPT Han røradapter albuer
Artikelnummer. 12812263
Skift visning
Trådstørrelse:
1/4 tommer MNPT
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Trådstørrelse unitSize
12812263 1/4 tommer MNPT Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12812263 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 4061057
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med Passer til 3/8 tommer. Rør-ID
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Port størrelse 1-1/2 x 1-19/32 tommer.
Trådstørrelse 1/4 tommer MNPT
Produkttype Modhager NPT Han røradapter albuer