Få mere at vide
Cole-Parmer™ Natural PEEK Tubing
Samlet længde (engelsk):
5 ft.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PEEK Tubing
- 0.010 in. ID x 1/16 in. OD
- Natural Color
- 5000psi max
- Sterilize with autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
- 5 ft/Pk
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tubing |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Natural |
| Steriliseringsmetode | Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation |
| Til brug med (applikation) | Chromatography |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/100 in. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/16 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.6 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 5 ft. |
| Vis mere |