Få mere at vide
Kautex™ LDPE-flasker med bred mund, serie 303
Artikelnummer. 11910517
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Hals-id (metrisk):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 11910517
Brand: Kautex™ 2000770532
Designet med en bred åbning for nem påfyldning og rengøring. Kautex™ Wide Mouth Bottles er ideelle til væsker, pastaer og granulat.
  • Fremstillet af lavdensitetspolyethylen (LDPE) for fleksibilitet og sejhed
  • Naturlig gennemskinnelig farve, runde flasker
  • Nem at fylde og rengøre
  • Ideel til dispensering, afsendelse af prøver, klæbemidler, transport og opbevaring
  • Inkluderer læksikker skruelukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Til brug med (applikation) Udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, transport, opbevaring
Form Rund
Inkluderer Lukning
Materiale LDPE
Hals-id (metrisk) 30.8 mm
Udskiftning af lukning Skruelukning LDPE
Mængde 1 stk.
Uddannet Nej
Højde (metrisk) 128 mm
Produkttype Flaske med bred hals
Lukketype Skruelåg