Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturlig LDPE-dråbeflasker med smal mund med hætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Fremstillet af klembar, modstandsdygtig LDPE (lavdensitets polyethylen) for nem dosering
- Narrow mouth-design understøtter kontrolleret, dråbe-for-dråbe væskelevering
- Leveres komplet med prop-tip og beskyttende overcap
- Fremragende kemisk resistens, egnet til en bred vifte af laboratoriereagenser
- Naturlig (gennemsigtig) farve muliggør nem visuel overvågning af fyldniveauet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 48 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 18-410 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Vis mere |