Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturlig HDPE aflange flasker med bred mund uden hætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Beskrivelse
- Naturlige HDPE aflange flasker med bred mund tilbyder et pladsbesparende design til arbejdsbordet.
- Flaskerne har en bred mundåbning, ideel til prøveudtagning af faste stoffer og pulvere.
- HDPE giver en fremragende fugtbarriere og er slagfast.
- Ideel til højhastighedspåfyldning, krævende farmaceutiske specifikationer og grov håndtering ved forsendelse.
- HDPE giver fugtbarriere og er slagfast
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 39 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 35 mm |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 160 Pk. |
| Halsfinish | 43-400 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 149 mm |
| Vis mere |