Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturlig HDPE aflange flasker med bred mund uden hætter
Artikelnummer. 16174617 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 16174617
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High Density Polyethylene, naturlig farve, giver god kemisk resistens, mens bred mundåbning er ideel til opbevaring af faste stoffer
  • Naturlige HDPE aflange flasker med bred mund tilbyder et pladsbesparende design til arbejdsbordet.
  • Flaskerne har en bred mundåbning, ideel til prøveudtagning af faste stoffer og pulvere.
  • HDPE giver en fremragende fugtbarriere og er slagfast.
  • Ideel til højhastighedspåfyldning, krævende farmaceutiske specifikationer og grov håndtering ved forsendelse.
  • HDPE giver fugtbarriere og er slagfast
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 35 mm
Materiale HDPE
Mængde 160 Pk.
Halsfinish 43-400
Lukning inkluderet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 149 mm
Produkttype Aflang flaske
Lukkestørrelse 43-400 mm
Diameter (metrisk) 77 mm