Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturlig HDPE aflange flasker med bred mund og hvid polypropylen PE skum foret låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Halsfinish:
38-400
43-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Naturlige HDPE aflange flasker med bred mund tilbyder et pladsbesparende design til arbejdsbordet.
- Flaskerne har en bred mundåbning, ideel til prøveudtagning af faste stoffer og pulvere.
- HDPE giver en fremragende fugtbarriere og er slagfast.
- Ideel til højhastighedspåfyldning, krævende farmaceutiske specifikationer og grov håndtering ved forsendelse.
- HDPE giver fugtbarriere og er slagfast
- Polypropylen-lukninger med opskummede polyethylen-foringer giver god kemisk resistens, herunder syrer, alkoholer, alkalier, vandige produkter, kosmetik, husholdningsolier og opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 39 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 30 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 119 mm |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 250 Pk. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 43-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |