Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturlig HDPE aflange flasker med bred mund og hvid polypropylen PE skum foret låg
Artikelnummer. 16184537 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Halsfinish:
38-400
43-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16184537
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High Density Polyethylene, naturlig farve, giver god kemisk resistens, mens bred mundåbning er ideel til opbevaring af faste stoffer
  • Naturlige HDPE aflange flasker med bred mund tilbyder et pladsbesparende design til arbejdsbordet.
  • Flaskerne har en bred mundåbning, ideel til prøveudtagning af faste stoffer og pulvere.
  • HDPE giver en fremragende fugtbarriere og er slagfast.
  • Ideel til højhastighedspåfyldning, krævende farmaceutiske specifikationer og grov håndtering ved forsendelse.
  • HDPE giver fugtbarriere og er slagfast
  • Polypropylen-lukninger med opskummede polyethylen-foringer giver god kemisk resistens, herunder syrer, alkoholer, alkalier, vandige produkter, kosmetik, husholdningsolier og opløsningsmidler
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 35 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 31 mm
Højde (metrisk) med lukning 97 mm
Materiale HDPE
Mængde 500 Pk.
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 38-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 94 mm
Produkttype Aflang flaske
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 50 mm