Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturlig HDPE cylinderflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Naturlige HDPE flasker med smal mund:
- Skulderstil giver mulighed for at hælde små mængder uden at spilde
- Ideel til højhastighedspåfyldning, krævende farmaceutiske specifikationer og grov håndtering af mellemstatslig forsendelse
Polypropylen PE-skum/PTFE-forede hætter:
- Tilbyder god slagstyrke, holdbarhed, termisk modstand og smidighed
- Autoklaverbar
- Liners består af 3 lag: en lavdensitetsskumkerne, der er tæt klemt mellem to lag polyethylen (LDPE)
- Foringer er meget modstandsdygtige og har stærk modstandsdygtighed over for kemikalier og fugt og hjælper med at holde flaske- eller krukkeindhold fri for lugt- og smagsforstyrrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 480 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Neutral |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 24-410 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Produkttype | Cylinderflaske |
| Vis mere |