Få mere at vide
Fisherbrand™ Naturlig HDPE cylinderflasker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16114557 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Mængde:
12
24
48
77
180
240
800
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 180
Pakke med 24
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde unitSize
16114557 120 mL 48 -
16408135 60 mL 800 -
16428125 240 mL 240 -
16418135 480 mL 180 Pakke med 180
16124557 480 mL 24 Pakke med 24
16428135 950 mL 77 -
16134557 950 mL 12 Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16114557
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
High Density Polyethylen, naturlig farve, god kemisk resistens
Naturlige HDPE flasker med smal mund:
  • Skulderstil giver mulighed for at hælde små mængder uden at spilde
  • Ideel til højhastighedspåfyldning, krævende farmaceutiske specifikationer og grov håndtering af mellemstatslig forsendelse
Polypropylen PE-skum/PTFE-forede hætter:
  • Tilbyder god slagstyrke, holdbarhed, termisk modstand og smidighed
  • Autoklaverbar
  • Liners består af 3 lag: en lavdensitetsskumkerne, der er tæt klemt mellem to lag polyethylen (LDPE)
  • Foringer er meget modstandsdygtige og har stærk modstandsdygtighed over for kemikalier og fugt og hjælper med at holde flaske- eller krukkeindhold fri for lugt- og smagsforstyrrelser
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 22 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 17 mm
Højde (metrisk) med lukning 124 mm
Materiale HDPE
Mængde 48
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 24-410
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 121 mm
Produkttype Cylinderflaske
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-410 mm
Diameter (metrisk) 41 mm