Få mere at vide
R&L Enterprises™ Semi-Mikro Naturgas Bunsen Brænder
Artikelnummer. 12852154 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12852154
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende løsning til opvarmning, sterilisering og forbrænding i laboratoriet. R&L Enterprises™ Semi-Micro Natural Gas Bunsen brændere er konstrueret i messing og forniklet.
  • Konstrueret ved hjælp af en kraftig trykstøbt base malet i en kemisk resistent blå akrylfinish
  • Testet for flammekvalitet og lækage før pakning
Tekniske data
Produkttype Semi-mikro brænder
Gas type Naturgas, Metan, Natural Gas
Diameter (metrisk) ydre indløb 9 mm
Højde (metrisk) 100 mm
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 0.22 kg