Få mere at vide
RL Enterprises™ Naturgassikkerhed Bunsenbrænder med NF skrue G 1/2 stik
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Gas type | Metan, Naturgas |
| Materiale | Jern, Stål |
| Oversigt | Forbrug på 107L/time. |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Højde (metrisk) | 165 mm |
| Inkluderer | NF skrue G 0,5 i konnektor |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vægt (metrisk) | 0.38 kg |