Få mere at vide
Fisherbrand™ Bybass Bunsen Brænder til Naturgas
Artikelnummer. 12842154 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
171 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12842154 171 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12842154
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder en gaskontrolstophane og pilottændingsflamme.
  • Alle dele er forniklede
  • Leveres med luftregulator
  • Til brug med naturgas
  • Blændeåbning på 13 mm
  • Samlet højde på 171 mm
Tekniske data
Produkttype Bypass Bunsen Brænder
Gas type Metan, Naturgas
Diameter (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) ydre indløb 9 mm
Højde (metrisk) 171 mm
Inkluderer Gaskontrol, Pilottændingsflamme
nr. pr. pakke 1 hv.