Få mere at vide
R&L Enterprises™ 13mm Naturgas Bunsenbrænder
Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
145 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bunsen Brænder |
| Gas type | Naturgas, Metan, Natural Gas |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Diameter (metrisk) ydre indløb | 9 mm |
| Højde (metrisk) | 145 mm |
| nr. pr. pakke | 5 Pk. |
| Vægt (metrisk) | 1 kg |