Få mere at vide
Memmert™ Universalovn FN med naturlig konvektion & TwinDISPLAY
Artikelnummer. 12616987 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Antal hylder:
3
4
5
6
8
9
14
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Antal hylder unitSize
12616987 32 l 3 Hver
12636987 53 l 4 Hver
12656987 74 l 6 Hver
12606997 108 l 5 Hver
12646997 161 l 8 Hver
12686997 256 l 9 Hver
12627007 449 l 8 Hver
12667007 749 l 14 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12616987 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UN30plus
Ideel til tørring, opvarmning, ældning, indbrænding og hærdning inden for forskning, videnskab, industri og kvalitetssikring.
Præcis, brugervenlig, høj kvalitet - disse tre ting beskriver Memmert universalovn UNplus.
  • Modelstørrelser: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Temperaturjusteringsområde: op til +300°C
  • Defineret og programstyret blæserhastighed
  • Allround-varmesystem: absolut ensartet og præcis temperaturfordeling
  • Forvarmet frisk luft forhindrer temperaturudsving
  • AtmoCONTROL-software på en USB-nøgle til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-grænseflade eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY - Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med 2 TFT-farveskærme i HD.
  • justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), blæserhastighed, luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
  • Beskyttelse mod overtemperatur
Det teknologisk perfektionerede mesterværk af højkvalitets, hygiejnisk, rengøringsvenligt rustfrit stål opfylder alle krav med hensyn til ventilation og styringsteknologi.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cUL, DVE, EAC, GS
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Controller type TwinDISPLAY. Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Konvektion type Neutral
Kapacitet (metrisk) 32 l
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Varmeovn
Vise 2 TFT-farveskærme i HD (TwinDISPLAY)
Til brug med (applikation) Temperaturkontrol til videnskab, forskning og materialetest i industrien
Inkluderer PC-software AtmoCONTROL
Isolering Fuldt isoleret dør i rustfrit stål med 2-punktslås (kompressionsdørlås)
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 20 kg
Model- UN30PLUS
Antal hylder 3
Stiktype Netkabel med stik (tysk type)
Sikkerhedsfunktioner Temperaturkontrol, autodiagnosesystem
Hyldemateriale Rustfrit stål
Temperaturkontrol Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Temperaturstabilitet Op til 99,9 °C: 0,1/fra 100 °C: 0,5
Stopur Digital baglæns tæller med målindstilling, justerbar fra 1 minut til 99 dage
garanti 3 år
Mål (D x B x H) Indvendig 250 x 400 x 320 mm
Dimensioner (L x B x H) 585 x 704 x 434 mm
Længde (metrisk) 434 mm
Bredde (metrisk) 585 mm
Bredde (metrisk) interiør 400 mm
Højde (metrisk) 704 mm
Højde (metrisk) interiør 320 mm
Dybde (metrisk) 434 mm
Dybde (metrisk) interiør 250 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 55 kg
Vægt (metrisk) 45 kg
Elektriske krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Watt 1600 W
Frekvens 50/60 Hz