Få mere at vide
Memmert™ Universalovn FN med naturlig konvektion & SingleDISPLAY
Artikelnummer. 12666987 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Antal hylder:
3
4
5
6
8
9
14
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Antal hylder unitSize
12666987 74 l 6 Hver
12676977 32 l 3 Hver
12686977 53 l 4 Hver
12686987 108 l 5 Hver
12636997 161 l 8 Hver
12676997 256 l 9 Hver
12617007 449 l 8 -
12657007 749 l 14 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12666987 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UN75
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ideel til tørring, opvarmning, ældning, indbrænding og hærdning inden for forskning, videnskab, industri og kvalitetssikring.
Præcis, brugervenlig, høj kvalitet - disse tre ting beskriver Memmert universalovn UN.
  • Modelstørrelser: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Temperaturjusteringsområde: op til +300°C
  • Defineret og programstyret blæserhastighed
  • Allround-varmesystem: absolut ensartet og præcis temperaturfordeling
  • Forvarmet frisk luft forhindrer temperaturudsving
  • AtmoCONTROL-software på en USB-nøgle til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-grænseflade eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY - Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med 2 TFT-farveskærme i HD.
  • justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), blæserhastighed, luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
  • Beskyttelse mod overtemperatur
Det teknologisk perfektionerede mesterværk af højkvalitets, hygiejnisk, rengøringsvenligt rustfrit stål opfylder alle krav med hensyn til ventilation og styringsteknologi.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cUL, DVE, EAC, GS
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Controller type SingleDISPLAY. Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Konvektion type Neutral
Kapacitet (metrisk) 74 l
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Varmeovn
Vise 1 TFT-farveskærm i HD (SingleDISPLAY)
Til brug med (applikation) Temperaturkontrol til videnskab, forskning og materialetest i industrien
Inkluderer PC-software AtmoCONTROL
Isolering Fuldt isoleret dør i rustfrit stål med 2-punktslås (kompressionsdørlås)
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 20 kg
Model- UN75
Antal hylder 6
Stiktype Netkabel med stik (tysk type)
Sikkerhedsfunktioner Temperaturkontrol, autodiagnosesystem
Hyldemateriale Rustfrit stål
Temperaturkontrol Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Temperaturstabilitet Op til 99,9 °C: 0,1/fra 100 °C: 0,5
Stopur Digital baglæns tæller med målindstilling, justerbar fra 1 minut til 99 dage
garanti 3 år
Mål (D x B x H) Indvendig 330 x 400 x 560 mm
Dimensioner (L x B x H) 585 x 944 x 514 mm
Længde (metrisk) 514 mm
Bredde (metrisk) 585 mm
Bredde (metrisk) interiør 400 mm
Højde (metrisk) 944 mm
Højde (metrisk) interiør 560 mm
Dybde (metrisk) 514 mm
Dybde (metrisk) interiør 330 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 76 kg
Vægt (metrisk) 66 kg
Elektriske krav 400 V, 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Watt 1800/2800 W
Frekvens 50/60 Hz