Få mere at vide
Memmert™ Naturlig konvektion standard kuvøse med dobbelt display og touchskærm, 53 L, rustfrit stål
Artikelnummer. 12875883 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Spænding:
115/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
12875883 115/230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12875883 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. IN55plus
Temperaturområde: 5 °C til 80 °C
En række laboratorieinkubatorer, der er ideelle til alle applikationer, der kræver temperaturer på op til +80°C, inklusive kritiske inkubationer ved +37°C. Finjusteret kontrolteknologi sikrer, at afgørende temperaturoverskridelser undgås fuldstændigt, og at værdifuldt indhold opvarmes særligt omhyggeligt. For at garantere optimal luftcirkulation i inkubatorkammeret, selv når det er fyldt, fås både modeltyperne SingleDISPLAY og TwinDISPLAY med justerbar luftventilator. Selvom de unikke generelle overfladevarmeegenskaber er optimalt gearet til både naturlig konvektion og tvungen luftcirkulation, kan ventilatoren alligevel slukkes helt til følsomme prøver og til prøver, der ikke må udsættes for luftturbulens.
  • Designet nyder godt af 65 års uafbrudt udviklingsarbejde og rigelig feedback fra den faktiske brugeroplevelse
  • Temperaturområde op til +80°C
  • Otte modelstørrelser 30 l til 750 l
  • To modelvarianter: SingleDISPLAY og TwinDISPLAY
  • Naturlig konvektion eller tvungen luftcirkulation N/F
  • Dobbeltlåger (indvendigt glas, udvendigt rustfrit stål) for frit udsyn uden temperaturfald
  • Aktivering af steriliseringsrutine via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Arbejdskammer og hus konstrueret næsten udelukkende i højkvalitets, korrosionsresistent og let rengørligt rustfrit stål
  • Præcis og homogen temperaturstyring uafhængig af kammervolumen og last
  • En bred vifte af muligheder for programmering og dokumentation ved hjælp af grænseflader, integreret datalogger og AtmoCONTROL-software
  • Tre års garanti for apparater undtagen sliddele
  • Temperaturværdierne for alle inkubatorer er målt i henhold til DIN 12880: 2007-05
  • Hver inkubator er sikkerhedstestet med 'CE'-symbolet
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Controller type Multifunktionel digital PID-mikroprocessor-regulator
Oversigt Inkubator
Kapacitet (metrisk) 53 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Materiale Rustfrit stål
Stiktype Tysk type
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 80 °C
Type Standardinkubatorer
Vise TFT-farveskærm
Model- IN55PLUS
Antal net 4
Temperatur nøjagtighed 0,1 °K
Temperatursensor Pt100
Mål (D x B x H) Indvendig 330 x 400 x 400 mm
Dimensioner (L x B x H) 784 H x 585 W x 514 D mm
Bredde (metrisk) 585 mm
Bredde (metrisk) interiør 400 mm
Højde (metrisk) 784 mm
Højde (metrisk) interiør 400 mm
Dybde (metrisk) interiør 330 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 78 kg
Vægt (metrisk) 57 kg
Elektriske krav 115/230 V 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Watt 850/1 kW
Frekvens 50/60 Hz