Få mere at vide
Memmert™ Standardinkubator med naturlig konvektion og enkeltskærm og berøringsskærm, 32 l, rustfrit stål
Shop alle Memmert produkterDescription
For at garantere optimal luftcirkulation i inkubatorkammeret, selv når det er fyldt, fås både modeltyperne SingleDISPLAY og TwinDISPLAY med justerbar luftventilator. Selvom de unikke generelle overfladevarmeegenskaber er optimalt gearet til både naturlig konvektion og tvungen luftcirkulation, kan ventilatoren alligevel slukkes helt til følsomme prøver og til prøver, der ikke må udsættes for luftturbulens.
- Designet nyder godt af 65 års uafbrudt udviklingsarbejde og rigelig feedback fra den faktiske brugeroplevelse
- Temperaturområde op til +80 °C
- Otte modelstørrelser fra 30 L til 750 L
- To modelvarianter: SingleDISPLAY og TwinDISPLAY
- Naturlig konvektion eller tvungen luftcirkulation N/F
- Dobbeltlåger (indvendigt glas, udvendigt rustfrit stål) for frit udsyn uden temperaturfald
- Aktivering af steriliseringsrutine via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
- Arbejdskammer og hus konstrueret næsten udelukkende i højkvalitets, korrosionsresistent og let rengørligt rustfrit stål
- Præcis og homogen temperaturstyring uafhængig af kammervolumen og last
- En bred vifte af muligheder for programmering og dokumentation ved hjælp af grænseflader, integreret datalogger og AtmoCONTROL-software
- Tre års garanti for apparater undtagen sliddele
- Temperaturværdierne for alle inkubatorer er målt i henhold til DIN 12880: 2007-05
- Hver inkubator er sikkerhedstestet med 'CE'-symbolet
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | CE |
| Controller type | Multifunktionel digital PID-mikroprocessor-regulator |
| Oversigt | Inkubator |
| Kapacitet (metrisk) | 32 L |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Temperaturområde (metrisk) | 20 °C til 80 °C |
| Type | Standardinkubatorer |
| Vise | TFT-farveskærm |
| Model- | IN30 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.