Få mere at vide
Memmert™ Standardinkubator med naturlig konvektion og enkeltskærm og berøringsskærm, 108 l, rustfrit stål
Artikelnummer. 12815883 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Spænding:
115/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12815883 115/230 V Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12815883 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. IN110
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Temperaturområde: 5 °C til 80 °C
En række laboratorieinkubatorer, ideelle til alle anvendelser, der kræver temperaturer op til +80 °C, inklusive kritiske inkubationer ved +37 °C. Finjusteret kontrolteknologi sikrer, at afgørende temperaturoverskridelser undgås fuldstændigt, og at værdifuldt indhold opvarmes særligt omhyggeligt.
For at garantere optimal luftcirkulation i inkubatorkammeret, selv når det er fyldt, fås både modeltyperne SingleDISPLAY og TwinDISPLAY med justerbar luftventilator. Selvom de unikke generelle overfladevarmeegenskaber er optimalt gearet til både naturlig konvektion og tvungen luftcirkulation, kan ventilatoren alligevel slukkes helt til følsomme prøver og til prøver, der ikke må udsættes for luftturbulens.
  • Designet nyder godt af 65 års uafbrudt udviklingsarbejde og rigelig feedback fra den faktiske brugeroplevelse
  • Temperaturområde op til +80 °C
  • Otte modelstørrelser fra 30 L til 750 L
  • To modelvarianter: SingleDISPLAY og TwinDISPLAY
  • Naturlig konvektion eller tvungen luftcirkulation N/F
  • Dobbeltlåger (indvendigt glas, udvendigt rustfrit stål) for frit udsyn uden temperaturfald
  • Aktivering af steriliseringsrutine via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Arbejdskammer og hus konstrueret næsten udelukkende i højkvalitets, korrosionsresistent og let rengørligt rustfrit stål
  • Præcis og homogen temperaturstyring uafhængig af kammervolumen og last
  • En bred vifte af muligheder for programmering og dokumentation ved hjælp af grænseflader, integreret datalogger og AtmoCONTROL-software
  • Tre års garanti for apparater undtagen sliddele
  • Temperaturværdierne for alle inkubatorer er målt i henhold til DIN 12880: 2007-05
  • Hver inkubator er sikkerhedstestet med 'CE'-symbolet
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Controller type Multifunktionel digital PID-mikroprocessor-regulator
Oversigt Inkubator
Kapacitet (metrisk) 108 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Materiale Rustfrit stål
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 80 °C
Type Standardinkubatorer
Vise TFT-farveskærm
Model- IN110
Antal net 5
Temperatur nøjagtighed 0,1 °K
Temperatursensor Pt100
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 560 x 480 mm
Dimensioner (L x B x H) 864 H x 745 W x 584 D mm
Bredde (metrisk) 745 mm
Bredde (metrisk) interiør 560 mm
Højde (metrisk) 864 mm
Højde (metrisk) interiør 480 mm
Dybde (metrisk) interiør 400 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 103 kg
Vægt (metrisk) 78 kg
Elektriske krav 115/230 V 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Watt 1.1/1.4 kW
Frekvens 50/60 Hz