Få mere at vide
Memmert™ Naturlig konvektion varmluftsterilisator med SingleDISPLAY
Artikelnummer. p-8002390 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12895843
Brand: Memmert™ SN110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steriliser en række forskellige beholdere og instrumenter med denne varmluftsterilisator. Memmert™ Naturlige varmluftsterilisatorer med enkelt DISPLAY tillader justering af forvarmet friskluftblanding ved hjælp af luftklapstyring i trin på 10 %. Sikrere end desinfektion.
  • Tysk, engelsk, spansk, fransk, polsk, tjekkisk, ungarsk sprogindstillinger
  • SingleDISPLAY giver adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessorcontroller med high-definition TFT-farvedisplay
  • Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
  • Procestiden starter ikke før den indstillede temperatur er nået
  • Tre frit valgbare temperaturværdier
  • Juster temperatur (Celsius eller Fahrenheit), luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kapacitet (metrisk) 108 l
Til brug med (applikation) Anvendes til sterilisering af medicinske materialer, fuldstændig drab af meget resistente mikroorganismer, særlig anvendelse af depyrogenisering
Inkluderer Virker kalibreringscertifikat
Model- SN110
Bredde (metrisk) 745 mm
Bredde (metrisk) interiør 560 mm
Højde (metrisk) 864 mm
Højde (metrisk) interiør 480 mm
Dybde (metrisk) 584 mm
Dybde (metrisk) interiør 400 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 78 kg
Elektriske krav 115/230 V 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Watt 2.2/2.8 kW
Frekvens 50/60 Hz