Få mere at vide
Memmert™ Naturlig konvektion varmluftsterilisator med SingleDISPLAY
Artikelnummer. 12885843 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12885843
Brand: Memmert™ SN75
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steriliser en række forskellige beholdere og instrumenter med denne varmluftsterilisator. Memmert™ Naturlige varmluftsterilisatorer med enkelt DISPLAY tillader justering af forvarmet friskluftblanding ved hjælp af luftklapstyring i trin på 10 %. Sikrere end desinfektion.
  • Tysk, engelsk, spansk, fransk, polsk, tjekkisk, ungarsk sprogindstillinger
  • SingleDISPLAY giver adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessorcontroller med high-definition TFT-farvedisplay
  • Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
  • Procestiden starter ikke før den indstillede temperatur er nået
  • Tre frit valgbare temperaturværdier
  • Juster temperatur (Celsius eller Fahrenheit), luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cUL, DVE, EAC
Kapacitet (metrisk) 74 l
Type Naturlig konvektion varmluftsterilisator
Vise TFT
Til brug med (applikation) Anvendes til sterilisering af medicinske materialer, fuldstændig drab af meget resistente mikroorganismer, særlig anvendelse af depyrogenisering
Inkluderer Works Calibration Certificate
Materiale Rustfrit stål
Model- SN75
Dimensioner (L x B x H) 585 x 944 x 514 mm
Længde (metrisk) 514 mm
Bredde (metrisk) 585 mm
Bredde (metrisk) interiør 400 mm
Højde (metrisk) 944 mm
Højde (metrisk) interiør 560 mm
Dybde (metrisk) 514 mm
Dybde (metrisk) interiør 330 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 66 kg
Elektriske krav 115/230 V 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Watt 1800/2500 W
Frekvens 50/60 Hz