Få mere at vide
Memmert™ Naturlig konvektion varmluftsterilisator med SingleDISPLAY
Artikelnummer. 12825853 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12825853
Brand: Memmert™ SN450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steriliser en række forskellige beholdere og instrumenter med denne varmluftsterilisator. Memmert™ Naturlige varmluftsterilisatorer med enkelt DISPLAY tillader justering af forvarmet friskluftblanding ved hjælp af luftklapstyring i trin på 10 %. Sikrere end desinfektion.
  • Tysk, engelsk, spansk, fransk, polsk, tjekkisk, ungarsk sprogindstillinger
  • SingleDISPLAY giver adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessorcontroller med high-definition TFT-farvedisplay
  • Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
  • Procestiden starter ikke før den indstillede temperatur er nået
  • Tre frit valgbare temperaturværdier
  • Juster temperatur (Celsius eller Fahrenheit), luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cUL, DVE, EAC
Kapacitet (metrisk) 449 l
Type Naturlig konvektion varmluftsterilisator
Vise TFT
Til brug med (applikation) Anvendes til sterilisering af medicinske materialer, fuldstændig drab af meget resistente mikroorganismer, særlig anvendelse af depyrogenisering
Inkluderer Works Calibration Certificate for 160 °C
Materiale Rustfrit stål, stål
Model- SN450
Dimensioner (L x B x H) 1224 x 1247 x 784 mm
Længde (metrisk) 784 mm
Bredde (metrisk) 1224 mm
Bredde (metrisk) interiør 1040 mm
Højde (metrisk) 1247 mm
Højde (metrisk) interiør 720 mm
Dybde (metrisk) 784 mm
Elektriske krav 4 V 3 faser/N 50/60Hz
Spænding 400 V
Watt 5800 W
Frekvens 50 Hz