Få mere at vide
Memmert™ Naturlig konvektion varmluftsterilisator med SingleDISPLAY
Artikelnummer. 12805853 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12805853 161 l Hver
12895843 108 l Hver
12815853 256 l Hver
12875843 32 l Hver
12825853 449 l Hver
12865843 53 l Hver
12885843 74 l Hver
12835853 749 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 12805853 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. SN160
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Steriliser en række forskellige beholdere og instrumenter med denne varmluftsterilisator. Memmert™ Naturlige varmluftsterilisatorer med enkelt DISPLAY tillader justering af forvarmet friskluftblanding ved hjælp af luftklapstyring i trin på 10 %. Sikrere end desinfektion.
  • Tysk, engelsk, spansk, fransk, polsk, tjekkisk, ungarsk sprogindstillinger
  • SingleDISPLAY giver adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessorcontroller med high-definition TFT-farvedisplay
  • Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
  • Procestiden starter ikke før den indstillede temperatur er nået
  • Tre frit valgbare temperaturværdier
  • Juster temperatur (Celsius eller Fahrenheit), luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cUL, DVE, EAC
Kapacitet (metrisk) 161 l
Type Naturlig konvektion varmluftsterilisator
Vise TFT
Til brug med (applikation) Anvendes til sterilisering af medicinske materialer, fuldstændig drab af meget resistente mikroorganismer, særlig anvendelse af depyrogenisering
Inkluderer Works Calibration Certificate
Materiale Rustfrit stål
Model- SN160
Dimensioner (L x B x H) 745 x 1104 x 584 mm
Længde (metrisk) 584 mm
Bredde (metrisk) 745 mm
Bredde (metrisk) interiør 560 mm
Højde (metrisk) 1104 mm
Højde (metrisk) interiør 720 mm
Dybde (metrisk) 584 mm
Dybde (metrisk) interiør 400 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 96 kg
Elektriske krav 115/230 V 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Watt 1800/3200 W
Frekvens 50/60 Hz