Få mere at vide
Memmert™ Natural Circulation Oil Baths with Excellent Temperature Controller
Artikelnummer. 10196492 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
14 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10196492 14 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10196492 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ONE14B02682
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 14 l
Temperaturområde 5°C to 200°C
Type Oil Bath
Materiale Stainless Steel
garanti 3 Years
Længde (metrisk) 578 mm
Bredde (metrisk) 436 mm
Højde (metrisk) 238 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 19 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz 1.8 W
Spænding 230 V
Watt 1.8 w
Frekvens 50/60 Hz