Få mere at vide
Cole-Parmer™ Naturlig drejelig hovedflaskebørste
Artikelnummer. 13466028 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
609,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
13466028 609,6 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13466028 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 8455055
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Rengør nemt flasker og kolber med denne naturlige drejelige kolbebørste.
  • Lavet med naturlige børster, børsten vil ikke ridse glas.
  • Børste passer til en 2-1/3'' standard konisk hals med et 13'' hårdttræskaft.
Tekniske data
Produkttype Kolbebørste
Håndtag Materiale Træ
Tip Type Indbundet børstespids
Farve Neutral
Diameter (engelsk) Børstehår 1,75 tommer.
Diameter (metrisk) børster 44.45 mm
Til brug med (applikation) Rengør nemt flasker og kolber
Længde (engelsk) Håndtag 24 tommer
Længde (metrisk) 609,6 mm
Længde (metrisk) håndtag 609.6 mm
Mængde 1 stk.