Få mere at vide
Reitenspiess™ Reagensglasbørste med uldspids
Artikelnummer. p-8001153
Længde (metrisk):
220 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10031074
Brand: Reitenspiess™ 12220301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rengør dine reagensglas ved hjælp af Reitenspiess™ Reagensglasbørste med uldspids. Brug en reagensglasbørste til at rense dine reagensglas og andet laboratorieudstyr.
  • Naturlige børster
  • Uldspids
  • Steril
Tekniske data
Længde (metrisk) 220 mm
Længde (metrisk) børster 80 mm
Længde (metrisk) børste 105 mm
Mængde 1 stk.