Få mere at vide
Fisherbrand™ Snap-on hætter af naturligt polyethylen
Artikelnummer. 15344789 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. Lukkestørrelse unitSize
15344789 22 mm Pakke med 300
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15344789
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00 DKK
    90.70 DKK / Pakke med 300
    Spare 104.30 DKK
    53% Slukket
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Add to basket
Add to basket
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Kliks på prøvehætteglas med rullet glas. Fisherbrand™ Naturlig polyethylen Snap-on Caps er lavet af naturlig polyethylen.
  • Naturlig polyethylen konstruktion
  • Kliks på prøvehætteglas med rullet kant
  • Leveres i mængder af 300
  • Hætteglas sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukkestørrelse 22 mm
Materiale Polyethylen
Farve Neutral
Format Snap-on
Mængde 300/Pk.
Til brug med (udstyr) Prøvehætteglas med ruller i glas