Få mere at vide
Invitrogen™ NativePAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 4 til 16 %, 1,0 mm
Artikelnummer. p-7237810
Skift visning
Wells:
10-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
10799853 10-brønd Hver
12219299 15-brønd Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10799853 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BN1002BOX
Indeholder
En æske med 10 geler
De Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Gel System er et præfabrikeret polyakrylamid mini-gel-system, der giver følsom, højopløsningsanalyse af native proteiner og proteinkomplekser til estimering af molekylmasse og vurdering af renhed.
De Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Gel System er et præfabrikeret polyakrylamid mini-gel-system, der giver følsom, højopløsningsanalyse af native proteiner og proteinkomplekser til estimering af molekylmasse og vurdering af renhed. Den er baseret på den blå native polyacrylamid gelelektroforese (BN PAGE) teknik udviklet af Schägger og von Jagow, som overvinder begrænsningerne ved traditionel native elektroforese ved at give en næsten neutral drifts-pH og detergentkompatibilitet.
Funktioner af NativePAGE Bis-Tris Gel System inkluderer:
Bredt molekylvægtopløsningsområde , fra 15– 10.000 kDa
Neutral-pH-separation , som bedre bevarer den native tilstand af proteinkomplekser
Opløsning af alle proteiner i gelen uanset deres isoelektriske punkt (pI)
Evne til at analysere membran-proteinkomplekser i deres native konformationer
Evne til at opnå bedre opløsning end med traditionel tris-glycin naturlig elektroforese
Hvordan NativePAGE Bis-Tris Gels virker
I SDS-PAGE fungerer SDS som et ladningsforskydningsmolekyle, der denaturerer proteiner ved at give dem en netto negativ ladning og gør det muligt for proteiner at migrere mod anoden. BN PAGE bruger Coomassie G-250 som ladningsforskydningsmolekylet, som binder til proteiner og giver en netto negativ ladning, mens proteinerne bibeholdes i deres ikke-denaturerede, native tilstand. Den næsten neutrale pH af NativePAGE Bis-Tris Gel System giver maksimal stabilitet af både proteinerne og gelmatrixen, hvilket resulterer i en meget følsom metode til analyse af native membran-proteinkomplekser og tilbyder overlegen båndopløsning i forhold til traditionelle Tris-glycin gelsystemer.
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge NuPAGE Transferbuffere til traditionelle våde transfer- og PVDF-membraner. De NuPAGE overførselsbuffer opretholder det neutrale pH-miljø etableret under elektroforese. Nitrocellulosemembraner er ikke kompatible til blotting, da membranen vil binde Coomassie G-250 farve meget tæt. Alternativt kan Hurtig semi-tør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter (PB0013) eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001) ved hjælp af PVDF-membraner.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Blå is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 4 til 16 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris
Anbefalede applikationer Hjemmehørende
Prøveindlæsningsvolumen Op til 25μ L
Adskillelsesområde 15 til 10.000 kDa
Adskillelsestype Hjemmehørende
Wells 10-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje NativePAGE
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle