Få mere at vide
Invitrogen™ NativePAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 3 til 12 %, 1,0 mm
Artikelnummer. 10064012
Skift visning
Wells:
10-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
10064012 10-brønd Hver
10024112 15-brønd Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10064012 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BN1001BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 DKK
    1864.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 140.35 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
En æske med 10 geler
De Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Gel System er et præfabrikeret polyakrylamid mini-gel-system, der giver følsom, højopløsningsanalyse af native proteiner og proteinkomplekser til estimering af molekylmasse og vurdering af renhed.
De Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Gel System er et præfabrikeret polyakrylamid mini-gel-system, der giver følsom, højopløsningsanalyse af native proteiner og proteinkomplekser til estimering af molekylmasse og vurdering af renhed. Den er baseret på den blå native polyacrylamid gelelektroforese (BN PAGE) teknik udviklet af Schägger og von Jagow, som overvinder begrænsningerne ved traditionel native elektroforese ved at give en næsten neutral drifts-pH og detergentkompatibilitet.
Funktioner af NativePAGE Bis-Tris Gel System inkluderer:
• Bredt molekylvægtopløsningsområde , fra 15– 10.000 kDa
•Neutral-pH-separation , som bedre bevarer den native tilstand af proteinkomplekser
•Opløsning af alle proteiner i gelen uanset deres isoelektriske punkt (pI)
•Evne til at analysere membran-proteinkomplekser i deres native konformationer
•Evne til at opnå bedre opløsning end med traditionel tris-glycin naturlig elektroforese
Hvordan NativePAGE Bis-Tris Gels virker
I SDS-PAGE fungerer SDS som et ladningsforskydningsmolekyle, der denaturerer proteiner ved at give dem en netto negativ ladning og gør det muligt for proteiner at migrere mod anoden. BN PAGE bruger Coomassie G-250 som ladningsforskydningsmolekylet, som binder til proteiner og giver en netto negativ ladning, mens proteinerne bibeholdes i deres ikke-denaturerede, native tilstand. Den næsten neutrale pH af NativePAGE Bis-Tris Gel System giver maksimal stabilitet af både proteinerne og gelmatrixen, hvilket resulterer i en meget følsom metode til analyse af native membran-proteinkomplekser og tilbyder overlegen båndopløsning i forhold til traditionelle Tris-glycin gelsystemer.
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge NuPAGE Transferbuffere til traditionelle våde transfer- og PVDF-membraner. De NuPAGE overførselsbuffer opretholder det neutrale pH-miljø etableret under elektroforese. Nitrocellulosemembraner er ikke kompatible til blotting, da membranen vil binde Coomassie G-250 farve meget tæt. Alternativt kan Hurtig semi-tør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter (PB0013) eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001) ved hjælp af PVDF-membraner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 3 til 12 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Bis-Tris
Anbefalede applikationer Hjemmehørende
Prøveindlæsningsvolumen Op til 25μ L
Adskillelsesområde 30 til 10.000 kDa
Adskillelsestype Hjemmehørende
Wells 10-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje NativePAGE
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank