Få mere at vide
Thermo Scientific™ NativePac OBE-1 SEC-kolonne til online prøveforberedelse
Artikelnummer. 17884961 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
17884961 50 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 17884961 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 43803052130
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør Native-MS-analyse af biomakromolekyler med NativePac OBE-1 SEC-kolonnen designet til hurtig udveksling af ikke-flygtige bufferkomponenter med en flygtig buffer.
De Thermo Scientific™ NativePac OBE-1 Column er en SEC-søjle (Size Exclusion Chromatography) designet til hurtig udveksling af ikke-flygtige bufferkomponenter med en flygtig buffer til Native-MS-analyse af biomakromolekyler. De små porer i den stationære SEC-fase maksimerer adskillelsen af de ikke-flygtige komponenter fra prøven af interesse, mens den korte kolonnelængde minimerer analysetider til mindre end 2 minutter. Et smalt kolonne-ID muliggør brugen af lave flowhastigheder til registrering af høj følsomhed og maksimerer oppetiden ved at minimere bufferforbruget.
NativePac OBE-1 SEC kolonnen til online prøveforberedelse tilbyder følgende funktioner:
  • OBE kolonne til protein molekylvægt og struktur screening
  • Hurtig udveksling af ikke-flygtige bufferkomponenter med en flygtig buffer til Native-MS-analyse
  • Kort kolonnelængde minimerer analysetider og bufferforbrug
  • Smal kolonne-ID muliggør lave flowhastigheder for høj følsomhed
  • Lille SEC stationær fase porestørrelse maksimerer adskillelse af ikke-flygtige komponenter fra prøver af interesse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 1450 psi (100 bar)
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 80Å
Stationær fase Proprietær Diol
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Online bufferudveksling
Fase Størrelse ekskludering