Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationale hætteglasknusere
Type:
Manuel Benchtop Vial Crusher
Pneumatisk bordmonteret hætteglasknuser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Reducer omkostningerne til bortskaffelse af affald ved at reducere den samlede mængde affald med Thermo Scientific™ National Vial Crusher.
- Bryder og adskiller væske fra alle 1 ml til 100 ml hætteglas og ampuller
- I stand til at behandle cirka 5000 2 ml hætteglas i timen
- Sikker brug i et stinkskab eller tilslut til et vakuum for begrænset eksponering for brændbare eller giftige dampe
- Miljømæssig ansvarlig affaldshåndtering —knust glas adskilles automatisk fra opløsningsmiddel til separat bortskaffelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Manuel hætteglasknuser til bordplade, 241/2H x 81/2W x 231/2 in. D |
| Produktlinje | National |
| Type | Manuel Benchtop Vial Crusher |