Få mere at vide
Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial™ Hætteglassæt med bred åbning
Hold alle hætteglas og kompatible krympetætninger ved hånden og støvfri med Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial Hætteglassæt med bred åbning.
Brand: Thermo Scientific™ C4011-88AW
Beskrivelse
Hold alle hætteglas og kompatible krympetætninger ved hånden og støvfri med Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial Hætteglassæt med bred åbning.
- Two-compartment benchtop storage tray
- Include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa
Tekniske data
Silver | |
Amber | |
4 mL | |
Wide | |
Yes |
Amber Glass; ID patchSilver Seal, PTFE/Red Rubber Septum; 4mL | |
PTFE, Rubber | |
PTFE/Red Rubber | |
Aluminum |