Få mere at vide
Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial™ Hætteglassæt med bred åbning
Hold alle hætteglas og kompatible krympetætninger ved hånden og støvfri med Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial Hætteglassæt med bred åbning.
Brand:  Thermo Scientific™ C4011-87A
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12453808
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Hold alle hætteglas og kompatible krympetætninger ved hånden og støvfri med Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial Hætteglassæt med bred åbning.
  • Two-compartment benchtop storage tray
  • Include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Silver
Amber
4 mL
Standard
Amber Glass; Silver Seal, PTFE/Red Rubber Septum; 4mL
PTFE, Rubber
PTFE/Red Rubber
Aluminum
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial™ Hætteglassæt med bred åbning > Amber Glass; Silver Seal, PTFE/Red Rubber Septum; 4mL