Få mere at vide
Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial™ Hætteglassæt med bred åbning
Volumen (metrisk):
2 mL
4 ml
Septum:
PTFE/RR med C4011-630 indsats
PTFE/Red Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone (0,75 mil)
Farve:
Amber
Klar
Ravgul
Hals stil:
Brede
Standard
Wide
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Beskrivelse
Hold alle hætteglas og kompatible krympetætninger ved hånden og støvfri med Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial Hætteglassæt med bred åbning.
- Two-compartment benchtop storage tray
- Include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Silver |
| Oversigt | Amber Glass I-D; PTFE/RR with C4011-630 insert |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | PTFE |
| Volumen (metrisk) | 4 ml |
| Septum | PTFE/RR med C4011-630 indsats |
| Hals stil | Brede |
| Lukningsmateriale | Aluminum |
| Markeringssted | Yes |