Få mere at vide
Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial™ Hætteglassæt med bred åbning
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
Septum:
PTFE/RR med C4011-630 indsats
PTFE/Red Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone (0,75 mil)
Farve:
Amber
Klar
Ravgul
Hals stil:
Brede
Standard
Wide
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Beskrivelse
Hold alle hætteglas og kompatible krympetætninger ved hånden og støvfri med Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial Hætteglassæt med bred åbning.
- To-rums bordopbevaringsbakke
- Inkluder matchede mængder af hætteglas og sølvaluminiumforseglinger med præmonterede skillevægge
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sølv |
| Oversigt | klart glas; Fenolhætte, PTFE/Siliconeseptum; Sølvforsegling, PTFE/Siliconeseptum; 2 ml |
| Farve | Klar |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/Silicone (0,75 mil) |
| Hals stil | Standard |
| Lukningsmateriale | Aluminium |