Få mere at vide
Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial™ Hætteglassæt med bred åbning
Hold alle hætteglas og kompatible krympetætninger ved hånden og støvfri med Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial Hætteglassæt med bred åbning.
Brand: Thermo Scientific™ C4011-92AW
Description
Hold alle hætteglas og kompatible krympetætninger ved hånden og støvfri med Thermo Scientific™ National usamlet Target LoVial Hætteglassæt med bred åbning.
- Two-compartment benchtop storage tray
- Include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa
Specifications
Silver | |
Amber | |
2 mL | |
Wide | |
Yes |
Amber Glass; ID patch; Silver Seal, PTFE/Silicone Septum; 2mL | |
PTFE, Silicone | |
PTFE/Silicone | |
Aluminum |